Przejdź do
PHR3473
Azacitidine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
5-Azacytosine, 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
116378
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1045539
API family
azacitidine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChI key
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10455398550491045541
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
agency
traceable to USP 1045539
agency
USP
agency
-
agency
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azacitidine Related Compound A
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)