Przejdź do
A3506
L-(−)-Arabitol
≥98% (GC)
Synonim(y):
L-Arabinitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-582-6
Beilstein/REAXYS Number:
1720521
MDL number:
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
mp
101-104 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Application
L-Arabitol, a rare sugar alcohol, is being studied as a food additive that reduces fat deposits in the intestines. L-Arabitol is used as an inducer of xylanase expression in Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). L-Arabitol is used to identify, differentiate and characterize L-arabitol dehydrogenase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1403851590T27502
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
98%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
101-104 °C (lit.)
mp
-
mp
150-152 °C (lit.)
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
white
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3506-10MG04061833361009
A3506-10G04061833360996
A3506-100G04061833360989