Przejdź do
A3381
D-(+)-Arabitol
≥99% (GC)
Synonim(y):
D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-686-2
Beilstein/REAXYS Number:
1720520
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.7 × sucrose
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Application
D-Arabitol, a rare sugar alcohol, is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
Biochem/physiol Actions
Used to produce xylitol via biotransformation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3131T44407121649
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
98%
assay
97% (GC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)