Przejdź do
I8132
scyllo-Inositol
≥98%, Myo-inositol isomer
Synonim(y):
1,3,5/2,4,6-Hexahydroxycyclohexane, DTLET
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
2822,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
scyllo-Inositol, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-CDRYSYESSA-N
Other Notes
Naturally occurring isomer of myo-inositol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
468045I5125T88595
assay
≥98%
assay
95%
assay
≥99%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to administer the scyllo inositol?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, including unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals. This product has not been studied internally for in vivo applications. Relevant citations can be found in published literature.