Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
InChI key
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
Gene Information
human ... PYGB(5834), PYGBL(5835), PYGL(5836), PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387), Glb1(12091), Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478), Pygl(64035), Si(25588)
General description
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol is a naturally occurring pyrrolidine alkaloid. It is found in Arachniodes standishii and Angylocalyx boutiqueanus.
Application
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride has been used as an α-glucosidase (GAA) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of glycogen phosphorylase and α-glucosidases.
Disclaimer
Extremely hygroscopic, store and handle under argon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?