Merck
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Synonim(y):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1361351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
819 °F
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
68.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)