T48402
2,2,2-Tribromoethanol
97%
Synonim(y):
Tribromoethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
tw
92-93 °C/10 mmHg (lit.)
mp
73-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H3Br3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Klucz InChI
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3