Merck
15512
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tryptophan, Nα-Boc-L-tryptophan
Wybierz wielkość
5 G
148,00 zł
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
148,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
Beilstein:
39677
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peroxidase catalyzed nitration of tryptophan derivatives
Sala A, et al.
European Journal of Biochemistry, 271(13), 2841-2852 (2004)
Bailey T , et al. et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21 (2014)
Y Kato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 234(1), 82-84 (1997-05-08)
The aim of this study was to clarify the mechanism of loss of Trp residues in proteins exposed to peroxynitrite. The Trp residues in bovine serum albumin and collagen IV were decreased by peroxynitrite treatment. To identify the degradation products
R Vespalec et al.
Electrophoresis, 19(2), 276-281 (1998-04-21)
An equation for the calculation of electrophoretic mobility of kinetically labile complexes originating in solutions during the chiral discrimination process is derived. The mobility of the complex is calculated from that of a fully ionized racemic compound, measured in absence
R Magous et al.
Biochimica et biophysica acta, 845(2), 158-162 (1985-05-30)
Benzotript (N-p-chlorobenzoyl-L-tryptophan) has been shown to be a receptor-antagonist in vivo and in vitro for peptides from the gastrin family. In the present study, we examine tryptophan, and some of its N- and C-acylated derivatives, as well as some phenylalanine