Merck
T9128
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Synonim(y):
SBTI
Wybierz wielkość
500 MG
834,00 zł
1 G
1310,00 zł
5 G
4880,00 zł
10 G
7810,00 zł
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
834,00 zł
1 G
1310,00 zł
5 G
4880,00 zł
10 G
7810,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
typ
Type II-S
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
20,100 Da
metody
inhibition assay: suitable
rozpuszczalność
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
This inhibitor acts against trypsin, and chymotrypsin and plasmin to a lesser extent. It will also inhibit proteases with mechanisms similar to trypsin, plasma kallikrein and coagulation Factor X. The trypsin inhibitor will not act against metalloproteases, tissue-baseed kallikrein, acid proteases, or thio proteases. This inhibitor acts by forming a 1:1 stoichiometric complex with the protease active site, and then cleaving a single arginine-isoleucine bond on the inhibitor. The inhibition is both reversible and pH dependent.
Komponenty
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Definicja jednostki
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
Uwaga dotycząca przygotowania
The trypsin inhibitor is soluble in water and phosphate buffers at 10 mg/mL. It is soluble in balanced salt solutions at 1 mg/mL and in serum-free media. Concentrated solutions greater than 10 mg/mL may be hazy and have a yellow to amber color. After trypsinizing cells, resuspend in 1 mL trypsin inhibitor solution at 1 mg/mL for every mL of trypsin solution used for dissociation. The cell suspension should then be centrifuged at 1000 rpm, forming a cell pellet.
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Komentarz do analizy
One mg of trypsin inhibitor will inhibit a minimum of 1.0 mg Trypsin of activity ~10,000 BAEE units/mg trypsin.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dolores D Mruk et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 763, 237-252 (2011-08-30)
The use of an in vitro system based on primary cultures of Sertoli cells isolated from rat testes has greatly facilitated the study of the blood-testis barrier in recent years. Herein, we summarize the detailed procedures on the isolation of
I T Padol et al.
Infection and immunity, 69(6), 3891-3896 (2001-05-12)
As a bacterial product, Helicobacter pylori lipopolysaccharide (LPS) can originate in close proximity to parietal cells, but the role of this uniquely structured endotoxin on acid secretion has not been fully investigated and remains unclear. The purpose of this study
Ho Am Jang et al.
Developmental and comparative immunology, 67, 97-106 (2016-11-09)
Riptortus pedestris, a common pest in soybean fields, harbors a symbiont Burkholderia in a specialized posterior midgut region of insects. Every generation of second nymphs acquires new Burkholderia cells from the environment. We compared in vitro cultured Burkholderia with newly in vivo
Patrik Hollos et al.
eNeuro, 7(1) (2020-01-16)
In this study, we use an optogenetic inhibitor of c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) in dendritic spine sub-compartments of rat hippocampal neurons. We show that JNK inhibition exerts rapid (within seconds) reorganization of actin in the spine-head. Using real-time Förster resonance
Graeme S Cottrell et al.
Gastroenterology, 132(7), 2422-2437 (2007-06-16)
We studied the role of protease-activated receptor 2 (PAR(2)) and its activating enzymes, trypsins and tryptase, in Clostridium difficile toxin A (TxA)-induced enteritis. We injected TxA into ileal loops in PAR(2) or dipeptidyl peptidase I (DPPI) knockout mice or in
Protokoły
Do pomiaru aktywności inhibitora trypsyny stosuje się spektrofotometryczny test oznaczania szybkości przy 253 nm. Jedna jednostka enzymu spowoduje zmianę absorbancji przy użyciu BAEE jako substratu.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.