Kluczowe dokumenty
10109878001
Roche
Inhibitor trypsyny
from chicken egg white
Synonim(y):
trypisin
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken egg white
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
1 mg/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
optymalne pH
3.8-4.5
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component of lysis buffer to treat Tsc2fl/fl (control) and Tsc2fl/flLyz2-Cre (knockout [KO]) bone marrow-derived macrophages (BMDMs) before immunoblotting[3]
- to inactivate trypsin post detachment of the stem cells in ventricular zone cell culture[4]
- to neutralize trypsin post dissociation and trypsinization of brain tissues[5]
- termination of tissue disaggregation and for subcultivation procedures[1][2]
Uwaga dotycząca przygotowania
Working solution: Solvent is recommended in distilled water.
Stock solution: 1 mg/ml
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Stable for at least 6 months in distilled water or 1 mM HCI when stored frozen in aliquots. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?