Kluczowe dokumenty
S2015
Sigma-Aldrich
SSPE Buffer 20× Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Synonim(y):
20X SSPE Buffer, SSPE hybridization buffer, Saline-sodium phosphate-EDTA buffer
Wybierz wielkość
1 L
409,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
409,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
solution
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
SSPE Buffer 20x liquid is a standard reagent in Southern and Northern hybridization procedures. This liquid can be used straight or diluted as needed.
Zastosowanie
Suitable for:
  • Hybridization buffer for Northern and Southern blots[1]
  • Washing buffer for microarrays[2]
Cechy i korzyści
  • Convenient ready-to-use liquid
  • Multi-purpose use in hybridizations
Komponenty
SSPE Buffer 20x contains 0.02M EDTA and 2.98M NaCl in 0.2M phosphate buffer (pH 7.4).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucocorticoid antagonist RU38486 fails to block acid-induced muscle wasting in vivo or in vitro.
Pickering WP, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 18, 1475-1484 (2003)
Warren P Pickering et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 18(8), 1475-1484 (2003-08-05)
Increased protein degradation during metabolic acidosis contributes to muscle wasting in uraemia. Adrenalectomy experiments in severely acidotic rats (arterial pH approximately 7.15) have shown that this is prevented in the absence of glucocorticoid. It should therefore be possible to block
Genome-wide analysis of barcoded Saccharomyces cerevisiae gene-deletion mutants in pooled cultures.
Pierce SE, et al.
Nature Protocols, 2, 2958-2974 (2007)
Claudia S Meier-Trummer et al.
PloS one, 4(7), e6265-e6265 (2009-07-16)
Malignant catarrhal fever (MCF) is a lethal disease of cattle, characterized by vasculitis, necrosis, and accumulation of activated, dysregulated cytotoxic lymphocytes in various tissues. Ovine gamma herpesvirus 2 (OvHV-2) is a causative agent of MCF, which may trigger the disease
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.