This product is currently offered in a 2000 unit package size under RNAINH-MC2 and a 10000 unit package size under RNAINH-MC10. This is a 40 u/?L preparation. The unit per milligram value is not available.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2000 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 97,50 zł |
10000 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106300
97,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
concentration
40 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, qPCR: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Murine RNase Inhibitor to rekombinowany mysi inhibitor RNazy wyrażany i oczyszczany w E. coli w postaci rozpuszczalnej, który może w znacznym stopniu hamować różne RNazy (RNaza A, B, C).
W porównaniu z ludzkimi inhibitorami RNazy, mysie inhibitory RNazy nie zawierają dwóch cystein, które są bardzo wrażliwe na utlenianie w ludzkim białku, dzięki czemu mają wyższą aktywność przeciwutleniającą i są bardziej odpowiednie do eksperymentów wrażliwych na wysokie stężenie DTT (takich jak qPCR).
Ten produkt jest wolny od DNazy, RNazy i Nickazy.
W porównaniu z ludzkimi inhibitorami RNazy, mysie inhibitory RNazy nie zawierają dwóch cystein, które są bardzo wrażliwe na utlenianie w ludzkim białku, dzięki czemu mają wyższą aktywność przeciwutleniającą i są bardziej odpowiednie do eksperymentów wrażliwych na wysokie stężenie DTT (takich jak qPCR).
Ten produkt jest wolny od DNazy, RNazy i Nickazy.
Application
Murine RNase Inhibitor jest odpowiedni do stosowania w:
- hamowaniu rybonukleaz in vitro.
- Synteza cDNA.
- RT-PCR.
- transkrypcji i translacji in vitro.
Features and Benefits
Murine RNase Inhibitor ma następujące zalety:
Kompatybilność RT-PCR/qPCR:
Kompatybilność RT-PCR/qPCR:
- Zwiększona zdolność antyoksydacyjna nie tworzy wiązań dwusiarczkowych, które białka pochodzenia ludzkiego wytwarzałyby w warunkach utleniania.
- Rozpuszczalna ekspresja E. coli o wysokiej czystości.
- Brak pozostałości RNazy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, qPCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 40 unit/μL | concentration - | concentration 30,000-50,000 units/mL | concentration 20-40 units/μL |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Regarding your murine RNase (catalog # RNAINH), your webpage does not (apparently) metion the quantity of product being sold. It only gives a concentration. These pages should always include a clear description of product quantities.