Wybierz wielkość
928,00 zł
3760,00 zł
928,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
1 of 4
Ta pozycja | H7140 | H7033 | S2404 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid (2x concentrate) | form liquid (2x concentrate) | form solution | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected | foreign activity DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected | foreign activity - | foreign activity - |
General description
Application
Preparation Note
- 200 μg/mL DNA
- 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
- 2mg Ficoll
- 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
- 0.15 M sodium citrate
- 1.5M NaCl
related product
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.