Wybierz wielkość
234,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
234,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
skład
Peptide content, ~70%
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
Amino Acid Sequence
Opis ogólny
RGDS has been shown to block fibrinogen-induced aggregation of intact erythrocytes and specific binding of fibrinogen to erythrocyte membranes. The effect of RGDS on transforming growth factor ß1 (TGFß1) mRNA expression and secretion in cultured human mesangial cells has been investigated. RGDS has been utilized in a study of integrin-mediated signal transduction in cultured cells from the sponge Suberites domuncula. RGDS has been demonstrated
to mitigate the binding of Mycobacterium tuberculosis to murine alveolar macrophages
Zastosowanie
- to study its effects on cell attachment in rats[1]
- to analyse the interaction of fibrinogen with erythrocytes occurs through integrin related receptor[2]
- to pretreat the cells, to assess the role of integrin in the cell attachment process[3]
- to test its competition with platelet-secreted, nanosheet-adsorbed proteins for binding to glycoprotein IIIa (GPIIIa)[4]
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
clear, colorless solution.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Inżynieria tkankowa stała się kluczowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych lub chorych narządów i tkanek, takich jak naczynia krwionośne i pęcherze moczowe.