Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H49N11O9S2 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Eptifibatide acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Eptifibatide acetate is a cyclic heptapeptide. It is the member of the class arginin-glycin-aspartat-mimetics. Eptifibatide has a short half-life. The drug decreases the risk of myocardial infarction (MI). Eptifibatide acetate might be associated with thrombocytopenia.
Biochem/physiol Actions
Eptifibatide is a specific inhibitor of fibrinogen binding to the platelet membrane integrin glycoprotein GPIIb/IIIa receptor, preventing platelet aggregation. Eptifibatide binds reversibly and competitively.
Eptifibatide is a specific inhibitor of fibrinogen binding to the platelet membrane integrin glycoprotein GPIIb/IIIa receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?