Przejdź do
SCP0147
FR-1, cyclic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H57N13O16S2
Masa cząsteczkowa:
980.03
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥78%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
FR-1 is a cyclic RGDS peptide that acts via binding to FR-1 receptor, a 57 kDa Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS)-binding protein involved in early embryogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7344P423609-101
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
composition
Peptide Content, ≥78%
composition
-
composition
-
composition
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
solid
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)