Kluczowe dokumenty
SAB1300906
Sigma-Aldrich
Anti-NTF3 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HDNF, Anti-NT-3, Anti-Neurotrophic factor, Anti-Neurotrophin-3 [Precursor], Nerve growth factor 2
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Opis ogólny
NTF3 jest członkiem rodziny neurotrofin, która kontroluje przeżycie i różnicowanie neuronów ssaków. Białko to jest blisko spokrewnione zarówno z czynnikiem wzrostu nerwów, jak i czynnikiem neurotroficznym pochodzenia mózgowego. Może być zaangażowane w utrzymanie dorosłego układu nerwowego i może wpływać na rozwój neuronów w zarodku, gdy ulega ekspresji w ludzkim łożysku. Myszy z niedoborem NTF3 wygenerowane przez celowanie genów wykazują poważne wady ruchowe kończyn. Dojrzały peptyd tego białka jest identyczny u wszystkich badanych ssaków, w tym u człowieka, świni, szczura i myszy.
Immunogen
NTF3 (NP_002518, 157-194)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego NTF3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)