Kluczowe dokumenty
95140
Retinyl acetate
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil), ~1500 U/mg
Synonim(y):
Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
~95% (HPLC)
Postać
liquid
jakość
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
aktywność właściwa
~1500 U/mg
zawiera
DL-α-tocopherol as stabilizer
kolor
yellow to very dark yellow
mp
57-58 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Klucz InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Przestroga
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter