Przejdź do
95144
Retinol
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Synonim(y):
Axerophthol, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A1, all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.45
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-683-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
403040
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.5% (HPLC)
form
(Powder or Powder with Lumps)
specific activity
~3100 U/mg
shelf life
limited shelf life
color
faint yellow to very dark yellow
mp
56-61 °C, 61-63 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
General description
Retinol or vitamin A alcohol is the main circulating form of vitamin A.
Application
Retinol has been used:
  • as a standard in peak identification and quantification in reverse phase HPLC
  • as a standard to estimate the concentration of vitamin A
  • to study the inhibitory effect of retinol on murine norovirus (MNV) replication in murine RAW 264.7 cells
  • as a component in the reaction mixture for the lecithin:retinol acyltransferase (LRAT) assay
Biochem/physiol Actions
Retinal, retinol and retinoic acid are the aldehyde, alcohol and acid forms of vitamin A. The retinoids exist as many geometric isomers due to the unsaturated bonds in the aliphatic chain.
Retinol is biological active in a wide range of processes.
It is not biologically active and works as a precursor of active retinoids. Retinol is converted to retinaldehyde and subsequently to retinoic acid.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to 1 international U acc. to Ph Eur II, 217 (1983)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17772R7632R2625
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
faint yellow to very dark yellow
color
yellow to dark yellow
color
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
color
yellow
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Bonjour, je souhaiterais acheter du Retinol (CAS : 68-26-8) afin de réaliser une courbe de calibration pour une méthode d'analyse LC-MS/MS. Il me faudrait donc le plus pur possible. Je souhaiterais savoir ce que signifie 3000 U/mg ?
    1 answer
    1. One unit (the USP unit is the same as the International Unit) of vitamin A is equal to 0.3 micrograms of the pure all-trans isomer of retinol, which is equivalent to 0.344 micrograms of all-trans retinyl acetate. This product is ≥97.5% pure by HPLC. More information and references can be found in the data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/740/736/95144dat.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?