Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł 2130,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
crystalline solid or supercooled liquid
potency
2,600,000-2,940,000 I.U. per g
color
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C, ~58 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
General description
Application
- to study its effects on cochlear development in mice
- as a component of an internal standard to quantify antioxidants in yolk
- as an internal standard to determine serum retinol concentration
Biochem/physiol Actions
Retinoids also exist as retinyl esters such as retinyl propionate, retinyl acetate and retinyl palmitate. Retinyl esters provide pools of vitamin A that are converted into retinol and other retinoids as needed. Retinyl acetate is used in a wide range of biological applications.
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic |
| form crystalline solid or supercooled liquid | form solid or viscous liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| color light yellow to dark yellow | color light yellow to dark yellow | color - | color - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?