Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł |
Informacje o tej pozycji
599,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
mp
57-58 °C
solubility
H2O: 400 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture | description synthetic, crystalline solid or supercooled liquid | description synthetic, matrix dispersion, 475,000-650,000 USP units/g | description analytical standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 400 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 57-58 °C | mp 57-58 °C, ~58 °C (lit.) | mp 57-58 °C | mp 57-58 °C |
| form powder | form crystalline solid or supercooled liquid | form matrix dispersion | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?