Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
type
Type IV
assay
≥90% (HPLC)
form
oil
specific activity
~1,800,000 USP units/g
color
yellow to orange
mp
26 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
General description
Application
- a retinoid derivative to modulate expression of connexin Cx26 and Cx30 in the cochlea
- a standard in high performance liquid chromatography(HPLC)
- as a retinoid substrate in the isomerase assay of eyecup protein homogenates
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| form oil | form solid or viscous liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 26 °C | mp 26 °C | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinyl palmitate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?