Przejdź do
90081
3-O-Methylquercetin
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5,7,3′ ,4′ -Tetrahydroxy-3-methoxyflavone, Quercetin 3-O-methyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.26
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
324509
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-14(21)13-11(20)5-8(17)6-12(13)23-15(16)7-2-3-9(18)10(19)4-7/h2-6,17-20H,1H3
InChI key
WEPBGSIAWZTEJR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-O-Methylquercetin significantly inhibits cyclic adenosine monophosphate- (cAMP-) and cyclic guanosine monophosphate- (cGMP-) phosphodiesterase activity. It possess anti-inflammatory, bronchodilating properties and used in treatment of asthma. It suppresses the total inflammatory cells, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and attenuates the production of interleukins.
3-O-Methylquercetin is a metabolite in flavone and flavonol biosynthesis. It is a naturally occurring compound present in various plants, and was shown to have potent anticancer-promoting[1], antioxidant[2], antiallergy[3], and antimicrobial activity[4], and showed strong anti-viral activity inhibition of tomato ringspot virus.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q30011673317794
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥78%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is this product also called Isorhamnetin?
    1 answer
    1. Isorhamnetin shares structural similarities with 3-O-methylquercetin. They are structural isomers, sharing similar chemical compositions but differing in the arrangement of atoms. Both compounds belong to the flavonoid family and have various dietary sources.
      For Item 90081, the structure and properties (SMILES string, InChI, InChI key) are of 3-O-methylquercetin per PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280681.