Przejdź do
90242
Kaempferol 3-O-β -rutinoside
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoglucoside, Nicotiflorin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Clematis cultivar)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow
mp
220 - 225 °C ((428 - 437 °F ))
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
InChI key
RTATXGUCZHCSNG-QHWHWDPRSA-N
General description
Kaempferol 3-O-β -rutinoside is a bitter tasting flavonol glycoside that was isolated from flowers of a Clematis cultivar.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL807007985160010
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
biological source
plant (Clematis cultivar)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
-
form
crystals
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)