Merck
SMB00102
Sigma-Aldrich
4′,5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
Klucz InChI
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F R van Heerden et al.
Fitoterapia, 71(5), 602-604 (2001-07-14)
The major leaf flavonoid of Dodonaea angustifolia, an important South African traditional medicine, has been identified as 5,7,4'-trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone (1).