Przejdź do
27885
Coumestrol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
7,12-Dihydroxycoumestan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-525-6
Beilstein/REAXYS Number:
266702
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
powder
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10.0% water
mp
≥350 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI key
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
  • Phytoestrogens in Fish Feed Production:Coumestrolis is used as a biomarkers in fish feed production, facilitating the assessment of plant raw materials used in these feeds (Pavlopoulos et al., 2023).
  • Coumestrol and Soybean Leaf Senescence: Coumestrol′s role in soybean leaf senescence is explored, particularly its interactions with phytohormones, suggesting potential agronomic benefits and applications in crop science, it acts as a phytoalexin (Mun et al., 2021).
  • Systemic Defense in Soybeans: Investigating the effects of priming with coumestrol on soybean defense against the root-lesion nematode, this research highlights its potential as a natural plant defense enhancer (Adss et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
Coumestrol has anti-estrogenic actions in the brain and pituitary, mediated through estrogen receptor-α.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27883PHL82308B9009
Coumestrol phyproof® Reference Substance
PHL82308
Coumestrol
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
≥350 °C (lit.)
mp
≥350 °C (lit.)
mp
≥350 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coumestrol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)