Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI key
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhamnetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?