Merck
PHL85725
Chrysoeriol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′-O-Methylluteolin, 3′-Methoxyapigenin, 4′,5,7-Trihydroxy-3′-methoxyflavone, Luteolin 3′-methyl ether
Wybierz wielkość
5 MG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3
Klucz InChI
SCZVLDHREVKTSH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)