Merck
PHL89273
Sakuranetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′-5-Dihydroxy-7-methoxyflavanone, 7-O-Methylnaringenin, Naringenin 7-O-methyl ether
Wybierz wielkość
20 MG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
Klucz InChI
DJOJDHGQRNZXQQ-AWEZNQCLSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tego produktu używamy niestereospecyficznego numeru CAS. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący, jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Produkt nie jest zatem określony stereospecyficznie i zaleca się jego stosowanie wyłącznie do analizy niestereospecyficznej.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: grasica
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)