Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
314,00 zł
form
powder or crystals
Quality Segment
impurities
≤3.5% total of impurities (related substances (HPLC))
color
yellow
solubility
soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI key
UBDNTYUBJLXUNN-IFLJXUKPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description VETRANAL®, analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| solubility soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| impurities ≤3.5% total of impurities (related substances (HPLC)) | impurities - | impurities - | impurities - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxytetracycline hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?