Kluczowe dokumenty
475911
Sigma-Aldrich
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes
A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins.
Synonim(y):
Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocytes, MPO
Wybierz wielkość
100 μG
1200,00 zł
1 MG
11 730,00 zł
5 MG
50 600,00 zł
20 MG
82 710,00 zł
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1200,00 zł
1 MG
11 730,00 zł
5 MG
50 600,00 zł
20 MG
82 710,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
150-200 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: soluble (volume is lot-specific and can be found on the product label)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Klucz InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Native, human myeloperoxidase from polymorphonuclear leukocytes. A lysosomal enzyme that catalyzes oxidations by hydrogen peroxide, including MPO-chloride-mediated killing of microbes and tumor cells, inactivation of chemotactic factors, and cross-linking of proteins. MPO catalyzes the formation of hypochlorous acid that kills bacteria either by binding the halide ion to intracellular constituents or by oxidation of bacterial lipids and proteins.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will reduce 1.0 µmol H₂O₂ per min at 25°C, pH 6.0.
Postać fizyczna
Lyophilized from 100-700 mM NaCl, 50 mM sodium acetate buffer, pH 6.0.
Uwaga dotycząca przygotowania
Further dilute in 100 mM NaCl, 50 mM sodium acetate, pH 6.0. Enzyme may precipitate out of solution in low ionic strength buffers or in distilled H₂O.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C or -70°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C or -70°C.
Inne uwagi
Nauseef, W.M., et al. 1998. J. Leukocyte Biol. 63, 264.
Panasenko, O.M., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med. 16, 143.
Mulligan, M.S., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 1159.
Sharonov, B.P., and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shobini Jayaraman et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(8), 158712-158712 (2020-04-15)
Low-density lipoprotein (LDL) binding to arterial proteoglycans initiates LDL retention and modification in the arterial wall, triggering atherosclerosis. The details of this binding, its effectors, and its ramifications are incompletely understood. We combined heparin affinity chromatography with biochemical, spectroscopic and