Przejdź do
390A
Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Hanker-Yates substrate kit
Quality Level
usage
sufficient for 10-120 manual assays
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
The Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) kit is intended for use as a general laboratory histochemical stain for the demonstration of leukocyte peroxidase. This manual, qualitative procedure identifies leukocyte peroxidase in blood or bone marrow films of human specimens.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86C86R85L1
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
usage
sufficient for 10-120 manual assays
usage
-
usage
-
usage
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mL
    Karta charakterystyki
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Zhang et al.
Cell death & disease, 11(4), 277-277 (2020-04-26)
DNA damage regulated autophagy modulator 1 (DRAM1) is a stress-inducible regulator of autophagy and cell death. DRAM1 has been implicated in cancer, myocardial infarction, and infectious diseases, but the molecular and cellular functions of this transmembrane protein remain poorly understood.
Natan Krohn et al.
Gastroenterology, 136(5), 1806-1817 (2009-05-08)
Hepatocyte transplantation-induced liver inflammation impairs cell engraftment. We defined whether proinflammatory cytokines and chemokines played roles in regulation of hepatocyte engraftment in the liver. We performed studies over up to 3 weeks in rat hepatocyte transplantation systems. Expression of 84
Emily A Beck et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(2), 613-622 (2019-12-18)
Selection, via host immunity, is often required to foster beneficial microbial symbionts and suppress deleterious pathogens. In animals, the host immune system is at the center of this relationship. Failed host immune system-microbial interactions can result in a persistent inflammatory
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
390A-1KT04061831973013
Questions
  1. Can methanol replace the ethanol fixative for use in myeloperoxidase kits 390A and 391A?
    1 answer
    1. When using the 390A or 391A kits for staining myeloperoxidase, fixatives containing methanol should not be used. Each kit has a recommended fixative that should be used and should not be substituted with methanol. Additionally, for any kit intended for In Vitro Diagnostic Use, the recommended fixative should be used.