Kluczowe dokumenty
86C
Sigma-Aldrich
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
based on naphthol AS-BI and fast blue BB salt
Wybierz wielkość
1 KIT
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.47
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
okres trwałości
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
Zastosowanie
hematology
histology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the qualitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-BI alkaline solution with fast blue BB. The resulting insoluble diffuse, blue dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • FBB-Alkaline Solution (863) 10 mL
  • Naphthol AS-BI Alkaline Solution (861) 10 mL
  • Neutral Red Solution (N6264) 50 mL
  • Sodium Nitrite Solution (914) 10 mL
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory M Cooper et al.
Tissue engineering. Part A, 16(5), 1749-1759 (2009-12-24)
The purpose of this study was to demonstrate spatial control of osteoblast differentiation in vitro and bone formation in vivo using inkjet bioprinting technology and to create three-dimensional persistent bio-ink patterns of bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) and its modifiers immobilized
Ming-Tzu Tsai et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 27(9), 1169-1174 (2009-03-11)
Human mesenchymal stem cells (hMSCs) are a promising candidate cell type for regenerative medicine and tissue engineering applications by virtue of their capacity for self-renewal and multipotent differentiation. Our intent was to characterize the effect of pulsed electromagnetic fields (PEMFs)
Ankur Sharma et al.
Cytotechnology, 72(3), 489-497 (2020-03-04)
In the present study, we used a serum-free culture media to propagate goat putative spermatogonial stem cells (SSCs) and evaluated the effect of crucial growth factors on relative expression of some SSC markers and self-renewal related genes. The enriched SSCs
Ariana Darcy et al.
Bone, 50(6), 1294-1303 (2012-03-17)
Bone homeostasis can be compromised by an increase in osteoclast-mediated resorption and/or a decrease in osteoblast-mediated bone deposition. While many efforts have focused on treating osteoclast resorption, there has been less emphasis on identifying strategies for promoting osteoblast function. Herein
Fatemeh Emamdoust et al.
Animal reproduction, 18(4), e20200257-e20200257 (2022-01-18)
The access to sufficient numbers of spermatogonial stem cells (SSCs) is a prerequisite for the study of their regulation and further biomanipulation. Rho kinase (ROCK) belongs to a family of serine/threonine kinases and involves in a wide range of fundamental
Questions
  1. Can the 86C or 86R kits be used to detect Alkaline Phosphatase in cell culture media?
    1 answer
    1. The 86C and 86R kits are intended for use with adherent cells. The same applies to SCR004. The APF kit, a fluorescence-based kit, would be more suitable for use if trying to detect alkaline phosphatase in culture media.