Przejdź do
3901
Peroxidase Indicator Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.0 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component in the Sigma Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Procedure, 390A.
Other Notes
Contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates Reagent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91A90A1HT1003
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuta Enami et al.
Gastroenterology, 136(7), 2356-2364 (2009-03-24)
Hepatic inflammation occurs immediately after cells are transplanted to the liver, but the mechanisms that underlie this process are not fully defined. We examined cyclooxygenase pathways that mediate hepatic inflammation through synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, and other prostanoids following
Lilianne Barbar et al.
Neuron, 107(3), 436-453 (2020-06-03)
New methods for investigating human astrocytes are urgently needed, given their critical role in the central nervous system. Here we show that CD49f is a novel marker for human astrocytes, expressed in fetal and adult brains from healthy and diseased
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
3901-10VL04061838202895