Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
696,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
contains
(Chloroform added as preservative)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.2 M | concentration 1 M | concentration - | concentration - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shelf life Suitable for use in the absence of visible microbial growth. | shelf life Suitable for use in the absence of visible microbial growth. | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 903C-50ML | 04061838203526 |