The equivalent Hemoglobin concentration of the Calibrator, which is 12 g/dL, would be utilized as the kit's upper limit of detection.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1880,00 zł
Quality Segment
input
blood
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Badania hematologiczne
- Odkrywania leków
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Szybki i wydajny: Uzyskaj wyniki hemoglobiny w zaledwie 5 minut dzięki szybkiej reakcji testowej, używając tylko 5 μL krwi, oszczędzając czas i zasoby.
- Bezpieczny i przyjazny dla środowiska: Nasz zestaw testowy wykorzystuje nieszkodliwą chemię, eliminując potrzebę stosowania toksycznych chemikaliów, takich jak cyjanek potasu i heksacyjanożelazian(III), stosowanych w tradycyjnej metodzie Drabkina, zapewniając bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości: Bez wysiłku zintegruj nasz zestaw z wysokowydajnymi systemami obsługi w celu usprawnienia operacji, zapewniając zarówno wydajność, jak i dokładność procesów laboratoryjnych.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| input blood | input - | input plasma | input - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| relevant disease(s) hematological disorder | relevant disease(s) - | relevant disease(s) hematological disorder | relevant disease(s) hematological disorder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the upper detection limit of MAK455-1KT Whole Blood Hemoglobin (Hb) Kit?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the use of MAK455 with a diluted whole blood sample suitable?
1 answer-
As long as the diluted samples maintain a hemoglobin content above the detection limit of the kit (0.2g/dL), the kit should function effectively.When the dilution factor of the samples is known, adjusting the calculated concentration by multiplying it with the dilution factor according to the protocol should yield the correct hemoglobin concentration in the samples.