Kluczowe dokumenty
22990-U
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for for 1/16 in. tubing
Wybierz wielkość
10 EA
157,00 zł
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
157,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel nut
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
VICI Valco® ZN1
dopasowywanie
nut for 1/16" tubing
Opis ogólny
Nakrętka Valco ze stali nierdzewnej ma dłuższą część sześciokątną dla łatwiejszego dostępu do klucza.
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)