Przejdź do
C3411
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein
≥90% (HPLC), Fluorescent indicator, powder
Synonim(y):
BCECF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8375770
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc2c(OC3=CC(=O)C(CCC(O)=O)=CC3=C2c4cc(ccc4C(O)=O)C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C27H20O11/c28-19-10-21-17(7-12(19)2-5-23(30)31)25(16-9-14(26(34)35)1-4-15(16)27(36)37)18-8-13(3-6-24(32)33)20(29)11-22(18)38-21/h1,4,7-11,28H,2-3,5-6H2,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)
InChI key
DKROGDOAOXDINY-UHFFFAOYSA-N
Application
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein has been used in a fluorescence-based screening assay, to determine the pH.
Biochem/physiol Actions
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein (BCECF) is useful to study multidrug resistance-associated protein (MRP) transporter action within the cell. BCECF is known to interfere with drug efflux interactions.[1]
Fluorescent indicator for measurement of cytoplasmic pH in lymphocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14562B8806D6665
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
~90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)