Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10Cl2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.20
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
200-968-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2′,7′-dichlorofluoresceina, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤3% loss on drying, 110°C
bulk density
390 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1O)Oc3c(cc(c(c3)O)Cl)C42OC(=O)c5c4cccc5
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Klarowność roztworu (zgodnie z ACS): pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 3
Przydatność jako wskaźnik adsorpcji (zgodnie z ACS): pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 3
Przydatność jako wskaźnik adsorpcji (zgodnie z ACS): pozytywny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,7′-dichlorofluoresceina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?