Kluczowe dokumenty
S9638
Sodium phosphate monobasic monohydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98%
98.0-102.0%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.