Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (iodometric, RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade reagent grade |
| format neat | format neat | format - | format - |
| assay ≥98.0% (iodometric, RT) | assay - | assay 97-100.5% | assay 97% |
| cation traces As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium metabisulfite
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W355690-SAMPLE-K | 04061837536786 |
| W355690-20KG-K | 04061837530296 |
| M0757-1L | 04061838258403 |
| M0757-250ML | 04061838258410 |
| 172472-1L | 04061836698942 |
| 8221021000 | 04022536484112 |
| 8221020100 | 04022536484105 |
| 8170666025 | 04065272689632 |
| W355690-8KG-K | 04061835567140 |
| W355690-1KG-K | 04061837536779 |
| PHR1123-1G | 04061835233175 |
| 172472-25ML | 04061836698959 |
| 1350400-500MG | 04061838730459 |
| 8170662500 | 04022536678061 |
| 8221029025 | 04022536764115 |
| 8221022500 | 04022536484129 |
| 08982-1G | 04061838653017 |