Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥96% (iodometric)
form
solid
potency
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
450 g/L
bulk density
1000‑1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
W substancjach nierozpuszczalnych w wodzie: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0.0001 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥96% (iodometric) | assay ≥98% (RT) | assay ≥97.0% (RT) | assay ≥97.0% (RT) |
| solubility 450 g/L | solubility H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade analytical standard | grade reagent grade | grade reagent grade |
| impurities ≤0.005% In water insoluble matter | impurities - | impurities insoluble matter, passes filter test | impurities insoluble matter, passes filter test |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczyn potasu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1