Merck
376558
Sigma-Aldrich
Iodine
flakes, ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
50 G
300,00 zł
500 G
1510,00 zł
2.5 KG
5340,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
300,00 zł
500 G
1510,00 zł
2.5 KG
5340,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
Beilstein:
3587194
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141916
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
184 °C (lit.)
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
gęstość pary
9 (vs air)
ciśnienie pary
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
flakes
rezystywność
1.3E15 μΩ-cm
dilution
(for general lab use)
zanieczyszczenia
≤0.05% nonvolatile matter
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
ciąg SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Klucz InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodine is a micro nutrient[1] essential for thyroid synthesis.[2] It is a component of Gram′s iodine which has been reported to be used in identifying cellulase-producing microorganisms.[3] Photogeneration of iodine from anatase TiO2 has been studied.[4]
Zastosowanie
Iodine may be used as a promoter during the synthesis of conjugated molecules with benzofulvene core.[5] It may be employed as a TLC stain for detection of perillyl alcohol.[6]
It may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
  • Quinoxalines by reacting 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds under microwave condition.[7]
  • N-Substituted pyrroles via condensation of 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran with amines under microwave condition.[8]
  • Disulfidation of alkenes.[9]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Iodine-catalyzed disulfidation of alkenes.
Wang XR and Chen F.
Tetrahedron, 67(25), 4547-4551 (2011)
Chockalingam Karunakaran et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 31-31 (2011-06-18)
The crystal structures of different forms of TiO2 and those of BaTiO3, ZnO, SnO2, WO3, CuO, Fe2O3, Fe3O4, ZrO2 and Al2O3 nanoparticles have been deduced by powder X-ray diffraction. Their optical edges have been obtained by UV-visible diffuse reflectance spectra.
Processing cherries (Prunus avium) using supercritical fluid technology. Part 1: Recovery of extract fractions rich in bioactive compounds.
Serra AT, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 55(1), 184-191 (2010)
Debasish Bandyopadhyay et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2520-2525 (2010-04-30)
An expeditious synthesis of N-substituted pyrroles has been developed by reacting 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran and several amines using a microwave-induced molecular iodine-catalyzed reaction under solventless conditions.
Debasish Bandyopadhyay et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(6), 4207-4212 (2010-07-27)
A microwave-induced iodine-catalyzed simple, rapid and convenient synthesis of different types of quinoxalines via condensation of 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds has been accomplished with an excellent yield.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf