Przejdź do
270997
Dichloromethane
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonim(y):
DCM, Methylene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
anhydrous
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C), 6.86 psi ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 270997, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
suitable for EPA 1613
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C), 6.86 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.001% water, ≤0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for the dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of quantity of TiO2 loading on activated carbon support employed in the photodecomposition of dichloromethane has been investigated.
Dichloromethane is a chlorinated organic solvent that is susceptible to degradation with time. This can be suppressed by adding amylene as a stabilizer.
Application
Dichloromethane may be used as a solvent for the oxidation of primary and secondary alcohols using dipyridine-chromium(VI) oxide. Lithium perchlorate suspended in DCM is an effective medium for Mukaiyama aldol reactions of aldehydes with silyl ketene acetal. DCM may also be used as solvent for the synthesis of 2-bromo-6-lithiopyridine from 2,6-dibromopyridine via lithium-bromine exchange reaction.
Dichloromethane has been used for the quantification of herbivore (gypsy moth) induced blueberry volatiles by gas chromatography (GC).[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?