Przejdź do
77090
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonim(y):
Boc-PEG-amine (n=11)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1762,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H60N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.79
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
1762,50 zł
Cena katalogowa2350,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
InChI key
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
791417002376172
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)