Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 883,00 zł |
Informacje o tej pozycji
883,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1005706
vapor density
2.07 (vs air)
API family
glacial acetic acid
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
packaging
ampule of 3x1.5 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glacial Acetic Acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?