Merck
W200611
Sigma-Aldrich
Acetic acid
≥99.5%, FCC, FG
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Numer FEMA:
2006
Beilstein:
506007
Numer WE:
Nr Rady Europy:
0002
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.002
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
okres trwałości
Expiration date period - 5 years
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
tw
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point ≥15.6 °C
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetic acid is an organic acid mainly used as a preservative, acidulating and flavoring agent. It is the main constituent of vinegar and pyroligneous acid. In combination with leavening agents, it produces carbon dioxide from sodium bicarbonate. Acetic acid is used as flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various