Merck
793604
Sigma-Aldrich
Potassium bromide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
500 G
206,00 zł
1 KG
607,00 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
206,00 zł
1 KG
607,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Może być stosowany do usuwania białek błon obwodowych.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hitesh Kulhari et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1511-1520 (2015-05-03)
Docetaxel (DTX) is an anticancer drug that is used alone and in combination with other drugs to treat tumours. However, it suffers from the drawback of non-specific cytotoxicity. To improve the therapeutic potential of DTX, we report the synthesis of
Samy M El-Megharbel et al.
Chemico-biological interactions, 220, 169-180 (2014-07-08)
A new silver-carbocysteine (Ccy-Ag) complex [Ag2(Ccy)2(H2O)2] has been synthesized and characterized by using a combination of FTIR, Raman, molar conductivity, (1)H NMR, electronic spectra, thermal analyses, X-ray powder diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The infrared spectrum of Ccy-Ag
Guodong Fang et al.
Bioresource technology, 176, 210-217 (2014-12-03)
This paper investigated hydroxyl radical (OH) generation from biochar suspensions for diethyl phthalate (DEP) degradation in the presence of oxygen. Electron paramagnetic resonance (EPR) coupled with a salicylic acid trapping method were used to detect free radicals in biochar and
Zehua Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(9), 2694-2702 (2015-01-15)
A new P-stereogenic PNP pincer-Pd complex was readily prepared from optically pure 2,6-bis[(boranato(tert-butyl)methylphosphino)methyl]pyridine. It was used in the asymmetric intramolecular hydroamination of amino-1,3-dienes, with the desired products being obtained in good yields and with excellent regioselectivities and up to moderate
Vijayan Thamilarasan et al.
European journal of medicinal chemistry, 89, 266-278 (2014-12-03)
Metal complexes of the type Mn(bpy)2(N3)2 (1), Co(bpy)2(N3)2·3H2O (2) and Zn2(bpy)2(N3)4 (3) (Where bpy = 2,2-bipyridine) have been synthesized and characterized by elemental analysis and spectral (FT-IR, UV-vis) studies. The structure of complexes (1-3) have been determined by single crystal X-ray diffraction
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.