Przejdź do
451010
Potassium bromide
anhydrous, powder, 99.95% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Bromide salt of potassium, Potassium bromide anhydrous
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050405
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
99.95% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
assay
99.95% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: potassium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
734 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22186474644460089
description
anhydrous, powder, 99.95% trace metals basis
description
≥99% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
99.95% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
reagent grade
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 795 °C), <0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 795 °C), <0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)