Merck
746363
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Wybierz wielkość
500 G
205,00 zł
1 KG
319,00 zł
2.5 KG
623,00 zł
6 X 500 G
966,00 zł
4 X 2.5 KG
1570,00 zł
6 X 1 KG
1580,00 zł
5 KG
1590,00 zł
12 KG
2270,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
205,00 zł
1 KG
319,00 zł
2.5 KG
623,00 zł
6 X 500 G
966,00 zł
4 X 2.5 KG
1570,00 zł
6 X 1 KG
1580,00 zł
5 KG
1590,00 zł
12 KG
2270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
strata
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium sulfate can be used as a dehydrating agent for the synthesis of 1,3-diaryl-2-propen-1-one oxime via the condensation of 1,3-diaryl-2-propen-1-one with hydroxylamine hydrochloride. It can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts. It is used for drying almost all compounds including fatty acids, aldehydes, ketones, and alkyl and aryl halogenides.
Cechy i korzyści
  • Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders     
  • Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
  • Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
  • Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs      
  • Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents      
  • Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Teppei Adachi et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(1), 31-39 (2014-12-02)
Expression of heat shock protein A4 (HSPA4, also called Apg-2), a member of the HSP110 family, is induced by several forms of stress. The physiological and pathological functions of HSPA4 in the intestine remain to be elucidated. We assessed HSPA4
Rebecca L Scalzo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(6), 2705-2714 (2014-03-07)
Improved endurance exercise performance in adult humans after sprint interval training (SIT) has been attributed to mitochondrial biogenesis. However, muscle protein synthesis (MPS) and mitochondrial biogenesis during SIT have not been measured, nor have sex-specific differences. We hypothesized that males
Jiao Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(44), 11808-11812 (2014-09-12)
Porous films of p-type CuInS2, prepared by sulfurization of electrodeposited metals, are surface-modified with thin layers of CdS and TiO2. This specific porous electrode evolved H2 from photoelectrochemical water reduction under simulated sunlight. Modification with thin n-type CdS and TiO2
Erik C Dreaden et al.
ACS nano, 8(8), 8374-8382 (2014-08-08)
Active targeting of nanoscale drug carriers can improve tumor-specific delivery; however, cellular heterogeneity both within and among tumor sites is a fundamental barrier to their success. Here, we describe a tumor microenvironment-responsive layer-by-layer (LbL) polymer drug carrier that actively targets
Christoph Zürcher et al.
Journal of virology, 88(13), 7235-7243 (2014-04-18)
The RNase activity of the envelope glycoprotein E(rns) of the pestivirus bovine viral diarrhea virus (BVDV) is required to block type I interferon (IFN) synthesis induced by single-stranded RNA (ssRNA) and double-stranded RNA (dsRNA) in bovine cells. Due to the
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.